Få mere at vide
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole, 97%
Artikelnummer. 15459458
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459458 250 mg 250mg
15439458 1 g 1g
15449458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63020.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17403-07-5 | C14H18N2 | 214.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17403-07-5
Molekylær formel C14H18N2
Molekylvægt (g/mol) 214.31
MDL nummer MFCD07776765
InChI nøgle KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11206672
IUPAC navn 3-(1-methylpiperidin-4-yl)-lH-indol
SMIL CN1CCC(CC1)C1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
Farve Hvid til gul
Mængde 250 mg
Beilstein 1573327
Synonym 3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
Formel vægt 214.31
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof