Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nicotyrine), Mikromol™
Artikelnummer. 17921696
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17921696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17921696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0517.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine (beta-Nicotyrine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotyrine
CAS 487-19-4
Analyt- eller komponentnavne beta-Nicotyrine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C10 H10 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 3-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-, Nicotyrine (6CI,7CI), Pyridine, 3-(1-methylpyrrol-2-yl)- (8CI), 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrole, 3,2'-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolyl)pyridine, NSC 127943, NSC 407276, beta-Nicotyrine, Nicotine Related Compound B, Nicotine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
SMIL Cn1cccc1c2cccnc2
IUPAC navn 3-(1-methylpyrrol-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 158.0844 g/mol