Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255854
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255854 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10245854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60516DE
Kemiske identifikatorer
CAS 179055-95-9
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.21
MDL nummer MFCD09702401
InChI nøgle NEFOVTAGRMOIIV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10511671
IUPAC navn 3-(2-methylpyrazol-3-yl)benzonitril
SMIL CN1N=CC=C1C1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzonitrile, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenecarbonitrile
Formel vægt 183.21
Procent renhed 97%