Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzonitrile |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl benzonitrile, 3-2-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenecarbonitrile |
| Formel vægt | 183.21 |
| Procent renhed | 97% |