Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743084
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743084 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10557674 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743084 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60514DA
Kemiske identifikatorer
CAS 910037-08-0
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD09702400
InChI nøgle KEYWGUASUNFUCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl aniline, 3-2-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-5-yl phenylamine, 3-2-methyl-2h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine,3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229626
IUPAC navn 3-(2-methylpyrazol-3-yl)anilin
SMIL CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%