Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453014
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10453014 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10738655 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
2 options
Artikelnummer. 10453014
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC60616DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 207909-05-5
Molekylær formel C11H9N3
Molekylvægt (g/mol) 183.214
MDL nummer MFCD09065009
InChI nøgle FLALRGXSUSNEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, benzonitrile, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 10655058
IUPAC navn 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzonitril
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC=CC(=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 183.21
Procent renhed 95%