Få mere at vide
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153764
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153764 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10788645 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153764 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60603CB
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-59-6
Molekylær formel C10H9ClN2O2S
Molekylvægt (g/mol) 256.704
MDL nummer MFCD09817503
InChI nøgle QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229628
IUPAC navn 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzensulfonylchlorid
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formel vægt 256.71
Procent renhed 97%