Få mere at vide
3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)anilin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536425
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10536425 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10161583 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10317264 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10536425 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC60614DE
Kemiske identifikatorer
CAS 175202-37-6
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
InChI nøgle ZRXOZSROZJGRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, 3-3-aminophenyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2735396
IUPAC navn 3-(1-methylpyrazol-3-yl)anilin
SMIL CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%