Få mere at vide
3-(1-Methoxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 17922186
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17922186 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17922186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.17
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
CAS 2731671-45-5
Analyt- eller komponentnavne 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Oxothiamine, 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
InChI formel InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
SMIL COC(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn [3-(1-methoxyethyl)phenyl]-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 240.115 g/mol