Få mere at vide
3-(1-Methoxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Beskrivelse
3-(1-Methoxyethyl)benzophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone |
| CAS | 2731671-45-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxothiamine, 3-(1-Methoxyethyl)benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | COC(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [3-(1-methoxyethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Vis mere |