Få mere at vide
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 17972826
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17972826 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17972826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.11
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
CAS 67173-18-6
Analyt- eller komponentnavne 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H14 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,16H,1H3
SMIL CC(O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn [3-(1-hydroxyethyl)phenyl]-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 226.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 226.0994 g/mol