Få mere at vide
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Beskrivelse
3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone |
| CAS | 67173-18-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(1-Hydroxyethyl)benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11,16H,1H3 |
| SMIL | CC(O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | [3-(1-hydroxyethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Vis mere |