Få mere at vide
3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Ethylpropyl)phenyl Methylcarbamate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2/c1-4-10(5-2)11-7-6-8-12(9-11)16-13(15)14-3/h6-10H,4-5H2,1-3H3,(H,14,15) |
| Formel vægt | 221.1416 |