missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1-Cyanoethyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid |
| CAS | 5537-71-3 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Benzoic acid, 3-(1-cyanoethyl)-, Benzoic acid, m-(1-cyanoethyl)- (7CI,8CI), 3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionitrile, DF 2107Y, NSC 113992, m-(1-Cyanoethyl)benzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?