missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(1-Cyanoethyl)benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30366740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366740 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366740 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC97955050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid
CAS 5537-71-3
Molekylær formel C10 H9 N O2
Mængde 50 g
Synonym 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Benzoic acid, 3-(1-cyanoethyl)-, Benzoic acid, m-(1-cyanoethyl)- (7CI,8CI), 3-(1-Cyanoethyl)benzoic acid, 2-(3-Carboxyphenyl)propionitrile, DF 2107Y, NSC 113992, m-(1-Cyanoethyl)benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
SMIL CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.0633
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.