Få mere at vide
3-((1-Carboxy-2-((5,5-dimethyl-4,5-dihydroisoxazol-3-yl)thio)ethyl)amino)-3-oxopropanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyroxasulfone metabolite 1 |
| CAS | 1544489-04-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O6 S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Pyroxasulfone metabolite 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O6S/c1-11(2)4-8(13-19-11)20-5-6(10(17)18)12-7(14)3-9(15)16/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18) |
| SMIL | CC1(C)CC(=NO1)SCC(NC(=O)CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[(2-carboxyacetyl)amino]-3-[(5,5-dimethyl-4H-1,2-oxazol-3-yl)sulfanyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.32 |
| Vis mere |