Få mere at vide
3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| CAS | 132-69-4 |
| Molekylær formel | C19H24ClN3O |
| MDL nummer | MFCD00078957 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.87 |
| Procent renhed | 98% |