Få mere at vide
3-(1-azepanyl)-2,2-dimethylpropylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10662875 5 g 5g
10551573 250 mg 250mg
10503983 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10662875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01190DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 845885-85-0
Molekylær formel C11H24N2
Molekylvægt (g/mol) 184.327
MDL nummer MFCD06200874
InChI nøgle SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
PubChem CID 2794705
IUPAC navn 3-(azepan-1-yl)-2,2-dimethylpropan-1-amin
SMIL CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 5 g
Formel vægt 184.32
Procent renhed 95%