Få mere at vide
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Artikelnummer. 17973846
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973846 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.50
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
CAS 2377141-19-8
Analyt- eller komponentnavne 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-12(20-13(2)18)15-9-6-10-16(11-15)17(19)14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,1-2H3
SMIL CC(OC(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(3-benzoylphenyl)ethyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 268.31
Mængde 100 mg
Formel vægt 268.1099 g/mol