Få mere at vide
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone, Mikromol™
Beskrivelse
3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone |
| CAS | 2377141-19-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(1-Acetoxyethyl)benzophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-12(20-13(2)18)15-9-6-10-16(11-15)17(19)14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,1-2H3 |
| SMIL | CC(OC(=O)C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(3-benzoylphenyl)ethyl acetate |
| Vis mere |