Få mere at vide
3-(1,4-Dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxybenzenesulfonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vardenafil Desethylpiperazinyl sulfonic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-4-6-14-18-10(3)15-17(22)19-16(20-21(14)15)12-9-11(27(23,24)25)7-8-13(12)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,19,20,22)(H,23,24,25) |
| Formel vægt | 392.1154 |