Få mere at vide
3-(1,3-Oxazol-5-yl)benzoesyre,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107852
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10107852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10094562 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10107852 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35801DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 252928-82-8
Molekylær formel C10H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD06797481
InChI nøgle GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
PubChem CID 7127813
IUPAC navn 3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.17
Procent renhed 97%