Få mere at vide
3-[1-(3-Hydroxypropyl)-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[1-(3-Hydroxypropyl)-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| CAS | 125313-60-2 |
| Molekylær formel | C24H21N3O3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21N3O3/c1-26-13-17(15-7-2-4-9-19(15)26)21-22(24(30)25-23(21)29)18-14-27(11-6-12-28)20-10-5-3-8-16(18)20/h2-5,7-10,13-14,28H,6,11-12H2,1H3,(H,25,29,30) |
| SMIL | O=C(C(C1=CN(CCCO)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C)C5=C4C=CC=C5)NC3=O |
| IUPAC navn | 3-(1-(3-hydroxypropyl)-1H-indol-3-yl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.44 |
| Formel vægt | 399.16 |