Få mere at vide
3-[1-[3-(Hydroxy)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-furandione Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[1-[3-(Hydroxy)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-furandione Acetate |
| CAS | 125314-97-8 |
| Molekylær formel | C26H22N2O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[1-[3-(Acetyloxy)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-furandione |
| InChI formel | InChI=1S/C26H22N2O5/c1-16(29)32-13-7-12-28-15-20(18-9-4-6-11-22(18)28)24-23(25(30)33-26(24)31)19-14-27(2)21-10-5-3-8-17(19)21/h3-6,8-11,14-15H,7,12-13H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C(C1=CN(CCCOC(C)=O)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C)C5=C4C=CC=C5)OC3=O |
| IUPAC navn | 3-(3-(4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)-1H-indol-1-yl)propyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.46 |
| Formel vægt | 422.15 |