Få mere at vide
3-(1,3-Dithian-2-ylidene)pentan-2,4-dione, TRC
Artikelnummer. 30373341
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30373341 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30373341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493860100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Molekylær formel C9 H12 O2 S2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
SMIL CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
IUPAC navn 3-(1,3-dithian-2-ylidene)pentan-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 216.32
Formel vægt 216.0279