Få mere at vide
3-(1,3-dithian-2-yl)pentan-2,4-dion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1,3-dithian-2-yl)-pentane-2,4-dione |
| CAS | 100596-16-5 |
| Molekylær formel | C9 H14 O2 S2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h8-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)C(C1SCCCS1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 3-(1,3-dithian-2-yl)pentan-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.34 |
| Formel vægt | 218.0435 |