Få mere at vide
3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 254.71 |
| Procent renhed | 97% |