Få mere at vide
3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10051574
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051574 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10061574 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07810CB
Kemiske identifikatorer
CAS 103011-38-7
Molekylær formel C7H7ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 254.70
MDL nummer MFCD08271969
InChI nøgle RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 10538915
IUPAC navn 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.71
Procent renhed 97%