Få mere at vide
3-(1,3-dioxolan-2-yl)-2-thiophencarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506134
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10506134 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10225704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506134 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58801CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 934570-44-2
Molekylær formel C8H8O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.21
MDL nummer MFCD09702391
InChI nøgle ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
PubChem CID 24229593
IUPAC navn 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.21
Procent renhed 97%