Få mere at vide
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10763137 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10619705 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763137 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08615DE
Kemiske identifikatorer
CAS 41230-21-1
Molekylær formel C13H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 226.297
InChI nøgle MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine,3-2-benzothiazolyl, cambridge id 5250055, 3-2-benzothiazolyl aniline, 3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzo d thiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-yl benzenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine
PubChem CID 720999
IUPAC navn 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)anilin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C3=CC(=CC=C3)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-benzothiazol-2-yl)aniline
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 226.3
Procent renhed 97%