Få mere at vide
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563202
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10563202 1 g 1g
10427184 5 g 5g
10600106 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10563202 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK03755DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 232941-00-3
Molekylær formel C12H10N2S2
Molekylvægt (g/mol) 246.35
MDL nummer MFCD02179980
InChI nøgle YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
PubChem CID 2735376
IUPAC navn 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amin
SMIL CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 246.36
Procent renhed 97%