Få mere at vide
3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427184
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10427184
Brand: Thermo Scientific Maybridge GK03755DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 232941-00-3
Molekylær formel C12H10N2S2
Molekylvægt (g/mol) 246.35
MDL nummer MFCD02179980
InChI nøgle YXXFAQKMMOVVIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl benzothiazole, 3-benzo d thiazol-2-yl-4-methylthiophen-2-amine, 2-thiophenamine,3-2-benzothiazolyl-4-methyl, maybridge1_003812, 3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thienylamine, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazol, 2-2-amino-4-methylthien-3-yl-1,3-benzothiazole, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-2-thiophenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl-4-methyl-thiophen-2-amine
PubChem CID 2735376
IUPAC navn 3-(1,3-benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amin
SMIL CC1=CSC(N)=C1C1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 3-Benzothiazol-2-yl)-4-methylthiophen-2-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 246.36
Procent renhed 97%