Få mere at vide
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic acid, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid |
| CAS | 1450828-63-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C5 H7 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid, α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid, α-hydroxy- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(Cn1cncn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid |
| Vis mere |