Få mere at vide
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314588
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30314588 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30314588 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA17649690
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid
CAS 1450828-63-3
Analyt- eller komponentnavne 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H7 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)lactic Acid, α-Hydroxy-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 2-Hydroxy-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid, α-hydroxy- (ACI)
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O3/c9-4(5(10)11)1-8-3-6-2-7-8/h2-4,9H,1H2,(H,10,11)
SMIL OC(Cn1cncn1)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 157.1274
Mængde 10 mg
Formel vægt 157.0487 g/mol