missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| CAS | 4819-36-7 |
| Molekylær formel | C5 H8 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(αS)- (9CI','ACI), (αS)-α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(S)- (ZCI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propionic acid','α-amino-','L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](Cn1cncn1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vægt | 156.0647 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?