missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine, TRC

Artikelnummer. 30454801
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454801 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT76751525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine
CAS 4819-36-7
Molekylær formel C5 H8 N4 O2
Mængde 25 mg
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(αS)- (9CI','ACI), (αS)-α-Amino-1H-1,2,4-triazole-1-propanoic acid (ACI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propanoic acid','α-amino-','(S)- (ZCI), 1H-1,2,4-Triazole-1-propionic acid','α-amino-','L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid, 3-(1,2,4-Triazol-1-yl)-L-alanine
InChI formel InChI=1S/C5H8N4O2/c6-4(5(10)11)1-9-3-7-2-8-9/h2-4H,1,6H2,(H,10,11)/t4-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cn1cncn1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(1,2,4-triazol-1-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 156.14
Formel vægt 156.0647
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.