Få mere at vide
3-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-1,2-propanediol(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethoxy]-1,2-propanediol (Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(21-8-11(20)7-19)6-18-4-3-17-9-18/h1-5,9,11,14,19-20H,6-8H2 |
| Formel vægt | 330.0538 |