Få mere at vide
3-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy] Ergosta-7,24(28)-diene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy) Ergosta-7,24(28)-diene |
| CAS | 1691234-02-2 |
| Molekylær formel | C44H64OSi |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C44H64OSi/c1-31(2)32(3)20-21-33(4)39-24-25-40-38-23-22-34-30-35(26-28-43(34,8)41(38)27-29-44(39,40)9)45-46(42(5,6)7,36-16-12-10-13-17-36)37-18-14-11-15-19-37/h10-19,23,31,33-35,39-41H,3,20-22,24-30H2,1-2,4-9H3/t33-,34?,35?,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1 |
| SMIL | C=C(C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CCC4CC(O[Si](C5=CC=CC=C5)(C(C)(C)C)C6=CC=CC=C6)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 637.06 |
| Formel vægt | 636.47 |