missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-[[(1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1,2-propanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(((1,1-Dimethylethyl)diphenylsilyl)oxy)-1,2-propanediol |
| CAS | 182006-76-4 |
| Molekylær formel | C19H26O3Si |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3Si/c1-19(2,3)23(22-15-16(21)14-20,17-10-6-4-7-11-17)18-12-8-5-9-13-18/h4-13,16,20-21H,14-15H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](OCC(O)CO)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-[tert-butyl(diphenyl)silyl]oxypropane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.49 |
| Formel vægt | 330.1651 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?