missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(1,1-Dimethylethyl) 4-methyl (4S,5R)-2,2,5-trimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30384433
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384433 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384433 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD7014201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(1,1-Dimethylethyl) 4-methyl (4S,5R)-2,2,5-trimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylate
CAS 108149-61-7
Molekylær formel C13H23NO5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H23NO5/c1-8-9(10(15)17-7)14(13(5,6)18-8)11(16)19-12(2,3)4/h8-9H,1-7H3/t8-,9-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1[C@@H](C)OC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn 3-O-tert-butyl 4-O-methyl (4R,5R)-2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 273.33
Formel vægt 273.1576
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.