Få mere at vide
3-(1,1-Dimethylethyl) 4-methyl (4S,5R)-2,2,5-trimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(1,1-Dimethylethyl) 4-methyl (4S,5R)-2,2,5-trimethyl-3,4-oxazolidinedicarboxylate |
| CAS | 108149-61-7 |
| Molekylær formel | C13H23NO5 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO5/c1-8-9(10(15)17-7)14(13(5,6)18-8)11(16)19-12(2,3)4/h8-9H,1-7H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1[C@@H](C)OC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 3-O-tert-butyl 4-O-methyl (4R,5R)-2,2,5-trimethyl-1,3-oxazolidine-3,4-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.33 |
| Formel vægt | 273.1576 |