Få mere at vide
3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10520163
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10520163 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10623033 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520163 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02875CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86301-98-6
Molekylær formel C14H16F6O2
Molekylvægt (g/mol) 330.27
MDL nummer MFCD00193108
InChI nøgle GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Synonym 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
PubChem CID 71299598
IUPAC navn (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropyl)adamantan-1-carboxylsyre
SMIL C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 330.27
Procent renhed 97%