Få mere at vide
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)propanoat Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30137048
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137048 5 g
30133749 25 g
17944225 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137048 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8960805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86426-17-7
Molekylær formel C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Synonym 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
IUPAC navn 3-[(trimethylazaniumyl)amino]propanoat; dihydrat
SMIL O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meldonium dihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Mængde 5 g
Formel vægt 182.1267
Procent renhed >95%