Få mere at vide
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)propanoate Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meldonium dihydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 182.1267 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |