Få mere at vide
3-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492274
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10492274 5 g Amber Glass Bottle 5g
10437052 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10492274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM05818DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 59020-10-9
Molekylær formel C17H31NSn
Molekylvægt (g/mol) 368.152
MDL nummer MFCD00052054
InChI nøgle CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
PubChem CID 3483848
IUPAC navn tributyl(pyridin-3-yl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 368.15
Procent renhed 90%