missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-2-amine-d4 |
| CAS | 1620233-76-2 |
| Molekylær formel | C16H9D4F6N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2Z)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-2-buten-1-one, 2,3-Desdihydrogen rac-Sitagliptin-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4-6H,1-3,7,23H2/b9-5-/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])N(Cc2nnc(n2C1([2H])[2H])C(F)(F)F)C(=O)\C=C(/N)\Cc3cc(F)c(F)cc3F |
| IUPAC navn | (Z)-3-amino-1-[5,5,6,6-tetradeuterio-3-(trifluoromethyl)-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)but-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.32 |
| Formel vægt | 409.1275 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?