Få mere at vide
(2Z)-4-Hydroxy-2-buten-1-yl Ester 2-Butynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-4-Hydroxy-2-buten-1-yl Ester 2-Butynoic Acid |
| CAS | 393790-13-1 |
| Molekylær formel | C8H10O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-4-Hydroxybut-2-en-1-yl But-2-ynoate, (2Z)-4-Hydroxy-2-butenyl Ester 2-Butynoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-2-5-8(10)11-7-4-3-6-9/h3-4,9H,6-7H2,1H3/b4-3- |
| SMIL | CC#CC(=O)OC\C=C/CO |
| IUPAC navn | [(Z)-4-hydroxybut-2-enyl] but-2-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.16 |
| Formel vægt | 154.063 |