missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30478396
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30478396 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30478396 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28897010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
CAS 449759-41-5
Molekylær formel C13H16O3
Mængde 10 mg
Synonym (2Z)-3-Methyl-4-(phenylmethoxy)-2-butenoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C13H16O3/c1-11(8-13(14)15-2)9-16-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-8-
SMIL COC(/C=C(COCC1=CC=CC=C1)/C)=O
IUPAC navn methyl (Z)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 220.26
Formel vægt 220.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.