missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol tert-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 1798394-47-4 |
| Molekylær formel | C18H30O2Si |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [[[(2Z)-4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-2-buten-1-yl]oxy]methyl]-benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2Si/c1-16(12-13-20-21(5,6)18(2,3)4)14-19-15-17-10-8-7-9-11-17/h7-12H,13-15H2,1-6H3/b16-12- |
| SMIL | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/CO[Si](C)(C(C)(C)C)C |
| IUPAC navn | (Z)-((4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-en-1-yl)oxy)(tert-butyl)dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.52 |
| Formel vægt | 306.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?