Få mere at vide
(2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-3-Methyl-4-(benzyloxy)-2-buten-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| CAS | 1798428-35-9 |
| Molekylær formel | C14H21O5P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-4-Benzyloxy-3-methylbut-2-en-1-ol 1-Phosphate Dimethyl Diester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21O5P/c1-13(9-10-19-20(15,16-2)17-3)11-18-12-14-7-5-4-6-8-14/h4-9H,10-12H2,1-3H3/b13-9- |
| SMIL | C/C(COCC1=CC=CC=C1)=C/COP(OC)(OC)=O |
| IUPAC navn | (Z)-4-(benzyloxy)-3-methylbut-2-en-1-yl dimethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.29 |
| Formel vægt | 300.11 |