Få mere at vide
(2Z)-2-Penten-1-ol, TRC
Artikelnummer. 30421263
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421263 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2745051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2Z)-2-Penten-1-ol
CAS 1576-95-0
Molekylær formel C5H10O
Mængde 1 g
Synonym (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
SMIL CC\C=C/CO
IUPAC navn (Z)-pent-2-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Formel vægt 86.0732