Få mere at vide
(2Z)-2-Hexylidencyclopentanon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| CAS | 103517-09-5 |
| Molekylær formel | C11H18O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (Z)-2-Hexylidenecyclopentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h7H,2-6,8-9H2,1H3/b10-7- |
| SMIL | CCCCC/C=C1C(CCC\1)=O |
| IUPAC navn | (Z)-2-hexylidenecyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.26 |
| Formel vægt | 166.14 |