missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3 |
| CAS | 1266402-66-7 |
| Molekylær formel | C5H3D3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (Z)-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Maleic Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Maleate-d3, Monomethyl (2Z)-2-Butenedioate-d3, Monomethyl Maleate-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2-/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-4-oxo-4-(trideuteriomethoxy)but-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.12 |
| Formel vægt | 133.0454 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?