Få mere at vide
(2Z)-2-butenedioinsyre 1-ethylester, TRC
Artikelnummer. 30330105
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30330105 5 g
1 options
Artikelnummer. 30330105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6908555G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monoethyl maleate
CAS 3990-03-2
Molekylær formel C6 H8 O4
Mængde 5 g
Synonym Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3-
SMIL CCOC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-4-ethoxy-4-oxobut-2-enosyre
Molekylvægt (g/mol) 144.13
Formel vægt 144.0423